Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
A16666.22
A16666.06
A16666.14
A16666.22EA
2280
PLN
A16666.22
A16666.06
A16666.14
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 52727-57-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 972720
Formuła:
C₈H₈BrNO₂ Temp. topnienia: 71…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144761 Numer CAS: 52727-57-8 |