Methyl-3-aminocrotonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
B24953.22
B24953.36
B24953.22EA
247
PLN
B24953.22
B24953.36
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 14205-39-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 122°/42mm
Beilstein Reference: 956592
MDL No.: MFCD00008072
Formuła:
C₅H₉NO₂ MW: 115.13 g/mol Temp. Wrzenia: 122 °C (42 mmHg) Temp. topnienia: 81…85 °C Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008072 Numer CAS: 14205-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-056-5 |