Drukuj
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
156790050 156791000 156795000
ACRO156790050EA 137 PLN
ACRO156790050 ACRO156791000 ACRO156795000
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008072
Numer CAS: 14205-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 238-056-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %