Drukuj
Ethyl-3-aminocrotonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12991.14 A12991.36
A12991.14EA 240 PLN
A12991.14 A12991.36
Ethyl-3-aminocrotonate ≥98%
Ethyl-3-aminocrotonate
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 210…215 °C
Temp. topnienia: 29…35 °C
Gęstość: 1,022
Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008073
Numer CAS: 7318-00-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-782-0
ADR: 8,II