Drukuj
Ethyl-3-aminocrotonate 98.5%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO118031000EA 226 PLN
ACRO118031000 ACRO118035000
Ethyl-3-aminocrotonate 98.5%
Ethyl-3-aminocrotonate
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1,022 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008073
Numer CAS: 7318-00-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-782-0
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test