Drukuj
Methyl-4-bromocrotonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 4-bromobut-2-enoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M32100-100G M32100-25G
SIALM32100-100GEA 1410 PLN
SIALM32100-100G SIALM32100-25G
Methyl-4-bromocrotonate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-bromocrotonate
Formuła: C₅H₇BrO₂
MW: 179.01 g/mol
Numer MDL: MFCD00000246
Numer CAS: 1117-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-251-0