Methyl-4-bromocrotonate tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 4-bromobut-2-enoate
A15582.18
A15582.09
A15582.30
A15582.18EA
1350
PLN
A15582.18
A15582.09
A15582.30
Methyl-4-bromocrotonate tech. 85%, Technical Grade
Methyl-4-bromocrotonate
Purity: 85%
CAS No.: 1117-71-1
Molecular Formula: C5H7BrO2
Formula Weight: 179.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 83-85°/13mm
Beilstein Reference: 1745755
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000246
Formuła:
C₅H₇BrO₂ MW: 179.01 g/mol Temp. Wrzenia: 83…85 °C (13 mmHg) Gęstość: 1.524 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000246 Numer CAS: 1117-71-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-251-0 Jednostka: 1760 ADR: 8 III |