Drukuj
Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-bromobut-2-enoate
126450250 126451000 126455000
ACRO126450250EA 474 PLN
ACRO126450250 ACRO126451000 ACRO126455000
Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Methyl-4-bromocrotonate
Formuła: C₅H₇BrO₂
MW: 179.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 83…85 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1.52 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000246
Numer CAS: 1117-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-251-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %