Ethyl-4-bromocrotonate tech. 80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-Ethyl 4-bromobut-2-enoate, Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
A10371.09
A10371.18
A10371.30
A10371.09EA
387
PLN
A10371.09
A10371.18
A10371.30
Ethyl-4-bromocrotonate tech. 80%, Technical Grade
Ethyl-4-bromocrotonate
Purity: 80%
CAS No.: 37746-78-4
Molecular Formula: BrCH2CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 193.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 1721388
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000247
Formuła:
C₆H₉BrO₂ MW: 193.05 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.402 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000247 Numer CAS: 37746-78-4 Jednostka: 1760 ADR: 8 III |