Drukuj
Ethyl-4-bromocrotonate 75% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-Ethyl 4-bromobut-2-enoate, Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
118120250 118120050 118121000
ACRO118120250EA 514 PLN
ACRO118120250 ACRO118120050 ACRO118121000
Ethyl-4-bromocrotonate 75% tech.
Ethyl-4-bromocrotonate
Formuła: C₆H₉BrO₂
MW: 193.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.4 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000247
Numer CAS: 37746-78-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %