4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27658.06
H27658.03
H27658.06EA
1960
PLN
H27658.06
H27658.03
4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
4-Mercaptophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39161-84-7
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-110°
MDL No.: MFCD00797617
Formuła:
C₈H₈O₂S Temp. topnienia: 105…110 °C |
Numer MDL:
MFCD00797617 Numer CAS: 39161-84-7 |