Potassium tetraoxalate dihydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14933.30
A14933.0I
A14933.0B
A14933.30EA
293
PLN
A14933.30
A14933.0I
A14933.0B
Potassium tetraoxalate dihydrate ≥98%
Potassium tetraoxalate dihydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 6100-20-5
Molecular Formula: KH3(C2O4)2.2H2O
Formula Weight: 254.19 (218.16anhy)
Merck Reference: 14,7689
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150443
Formuła:
C₄H₃KO₈·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150443 Numer CAS: 6100-20-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-874-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7689 |