Drukuj
Potassium tetraoxalate dihydrate 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Oxalic acid, potassium salt dihydrate, Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
352111000 352110010 352115000
ACRO352111000EA 161 PLN
ACRO352111000 ACRO352110010 ACRO352115000
Potassium tetraoxalate dihydrate 99%, extra pure
Potassium tetraoxalate dihydrate
Formuła: C₄H₃KO₈·2H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150443
Numer CAS: 6100-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-874-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %