4-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05321.06
L05321.14
L05321.06EA
386
PLN
L05321.06
L05321.14
4-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
4-Chlorobenzylideneacetone
Purity: 98%
CAS No.: 3160-40-5
Molecular Formula: C10H9ClO
Formula Weight: 180.64
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 145-147°/5mm
MDL No.: MFCD00018790
Formuła:
C₁₀H₉ClO Temp. Wrzenia: 145…147 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 55…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018790 Numer CAS: 3160-40-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-610-5 |