3-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10332.06
A10332.14
A10332.06EA
513
PLN
A10332.06
A10332.14
3-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
3-Chlorobenzylideneacetone
Purity: 98%
CAS No.: 20766-36-3
Molecular Formula: C10H9ClO
Formula Weight: 180.64
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉ClO Temp. Wrzenia: 123…125 °C (1 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052851 Numer CAS: 20766-36-3 |