Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
377680010
377680050
ACRO377680010EA
393
PLN
ACRO377680010
ACRO377680050
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formuła:
C₄H₃NOS MW: 113.13 g/mol Temp. Wrzenia: 76…78 °C (24 mmHg) Gęstość: 1.288 g/cm³ Temp. Zapłonu: 68 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00142924 Numer CAS: 10200-59-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |