3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06
A11229.14
A11229.22
A11229.06EA
473
PLN
A11229.06
A11229.14
A11229.22
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2861-28-1
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-130°
Beilstein Reference: 177739
Formuła:
C₉H₈O₄ Temp. topnienia: 127…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014576 Numer CAS: 2861-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-679-9 |