2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
B23610.03
B23610.06
B23610.03EA
625
PLN
B23610.03
B23610.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 656-46-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00792417
Formuła:
C₈H₄F₂O₄ MW: 202.12 g/mol Temp. topnienia: 154…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792417 Numer CAS: 656-46-2 |