5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
B22534.09
B22534.18
B22534.09EA
337
PLN
B22534.09
B22534.18
5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Chloro-1,3-benzodioxole
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Formuła:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol Temp. Wrzenia: 185…187 °C Gęstość: 1.340 Temp. Zapłonu: 93 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010842 Numer CAS: 7228-38-8 |