Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
A14532.06
A14532.14
A14532.22
A14532.06EA
610
PLN
A14532.06
A14532.14
A14532.22
Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1660-94-2
Molecular Formula: C9H22O6P2
Formula Weight: 288.22
Flash Point:
Formuła:
C₉H₂₂O₆P₂ MW: 288.22 g/mol Temp. Wrzenia: 151…153 °C (1.2 mmHg) Gęstość: 1.162 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039887 Numer CAS: 1660-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-764-5 |