Drukuj
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
308820050 308820250
ACRO308820050EA 426 PLN
ACRO308820050 ACRO308820250
Tetraethyl methylenebisphosphonate 97%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Formuła: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…174 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1.16 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039887
Numer CAS: 1660-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-764-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %