Tetraisopropyl methylenebisphosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetraisopropyl methylenebis(phosphonate), Tetraisopropyl methylenediphosphonate
A13484.09
A13484.18
A13484.09EA
526
PLN
A13484.09
A13484.18
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
Purity: 98%
CAS No.: 1660-95-3
Molecular Formula: C13H30O6P2
Formula Weight: 344.33
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 122-124°/1.5mm
Beilstein Reference: 1080180
MDL No.: MFCD00015021
Formuła:
C₁₃H₃₀O₆P₂ MW: 344.33 g/mol Temp. Wrzenia: 122…124 °C (1.5 mmHg) Gęstość: 1.080 Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015021 Numer CAS: 1660-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-765-0 Jednostka: 3278 ADR: 6.1 III |