Tetraethyl ethylenebisphosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
A14206.03
A14206.06
A14206.14
A14206.03EA
205
PLN
A14206.03
A14206.06
A14206.14
Tetraethyl ethylenebisphosphonate ≥98%
Tetraethyl ethylenebisphosphonate
Purity: 98%
CAS No.: 995-32-4
Molecular Formula: C10H24O6P2
Formula Weight: 302.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₂₄O₆P₂ MW: 302.25 g/mol Temp. Wrzenia: 153…154 °C (0.9 mmHg) Gęstość: 1.146 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015133 Numer CAS: 995-32-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-625-0 |