Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 7598-61-0
Molecular Formula: C10H23O5P
Formula Weight: 254.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₂₃O₅P Temp. Wrzenia: 101…103 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,052 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009236 Numer CAS: 7598-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-504-0 |