Drukuj
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
320950050 320950250
ACRO320950050EA 336 PLN
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₃O₄P
Temp. Wrzenia: 124…126 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014418
Numer CAS: 3084-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-391-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %