Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51874.MD
H51874.03
H51874.MDEA
1130
PLN
H51874.MD
H51874.03
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate 95%
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 4402-24-8
Molecular Formula: C7H18NO3P
Formula Weight: 195.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formuła:
C₇H₁₈NO₃P MW: 195.20 g/mol Gęstość: 1.053 |
Numer MDL:
MFCD11110596 Numer CAS: 4402-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-535-6 ADR: 8 III |