Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
L17913.03
L17913.06
L17913.14
AB180453.0025
L17913.03EA
352
PLN
L17913.03
L17913.06
L17913.14
ABCRAB180453.0025
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Purity: 96%
CAS No.: 2356-16-3
Molecular Formula: C8H16FO5P
Formula Weight: 242.19
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 75°/0.01mm
Beilstein Reference: 1912161
MDL No.: MFCD00134400
Formuła:
C₈H₁₆FO₅P MW: 242.19 g/mol Temp. Wrzenia: 75 °C (0.01 mmHg) Gęstość: 1.194 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134400 Numer CAS: 2356-16-3 |