Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Dimethyl acetylmethylphosphonate
L00537.06
L00537.14
L00537.06EA
753
PLN
L00537.06
L00537.14
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 4202-14-6
Molecular Formula: C5H11O4P
Formula Weight: 166.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 121-123°/11mm
Beilstein Reference: 1766218
MDL No.: MFCD00008769
Formuła:
C₅H₁₁O₄P MW: 166.12 g/mol Temp. Wrzenia: 121…123 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.202 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008769 Numer CAS: 4202-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-110-5 |