Drukuj
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 516 PLN
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formuła: C₅H₁₁O₄P
Temp. Wrzenia: 76…79 °C (3 mmHg)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008769
Numer CAS: 4202-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-110-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %