Drukuj
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
123690050 123690250
ACRO123690050EA 434 PLN
ACRO123690050 ACRO123690250
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formuła: C₇H₁₅O₄P
Temp. Wrzenia: 98 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044728
Numer CAS: 1067-71-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm