Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21156.06
B21156.14
B21156.06EA
381
PLN
B21156.06
B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 5324-30-1
Molecular Formula: C6H14BrO3P
Formula Weight: 245.06
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₄BrO₃P Temp. Wrzenia: 98…100 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,275 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000239 Numer CAS: 5324-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-193-3 |