Drukuj
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114180050 114180250
ACRO114180050EA 320 PLN
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formuła: C₆H₁₄BrO₃P
Temp. Wrzenia: 75 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,27 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000239
Numer CAS: 5324-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-193-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %