1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 521-24-4
Molecular Formula: C10H5NaO5S
Formula Weight: 260.20
Melting Point: ca 289° dec.
Solubility: Soluble in water. Moderately soluble in acetone. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 4169788
Merck Reference: 14,8646
MDL No.: MFCD00001700
Formuła:
C₁₀H₅NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001700 Numer CAS: 521-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-308-9 Klasyfikacja Merck : 14,8646 |