Drukuj
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 1120 PLN
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Formuła: C₁₀H₅NaO₅S
MW: 260.20 g/mol
Temp. topnienia: 289 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001700
Numer CAS: 521-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-308-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %