Drukuj
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 342 PLN
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Formuła: C₁₀H₆O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001678
Numer CAS: 83-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-496-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %