Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
B20601.14
B20601.22
B20601.14EA
319
PLN
B20601.14
B20601.22
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1126-09-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 118419
MDL No.: MFCD00006003
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Temp. Wrzenia: 203…205 °C Gęstość: 1.021 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006003 Numer CAS: 1126-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-416-7 |