Drukuj
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250 118641000
ACRO118640250EA 244 PLN
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…98 °C (7 mmHg)
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006003
Numer CAS: 1126-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-416-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %