Piperonylacetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06
L06258.14
L06258.06EA
275
PLN
L06258.06
L06258.14
Piperonylacetone ≥98%
Piperonylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 55418-52-5
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 164…165 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 49…53 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016910 Numer CAS: 55418-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 259-630-1 |