2-Naphthylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09384.06
L09384.14
L09384.06EA
523
PLN
L09384.06
L09384.14
2-Naphthylacetonitrile ≥97%
2-Naphthylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 7498-57-9
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 303°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00004122
Formuła:
C₁₂H₉N Temp. Wrzenia: 303 °C Temp. topnienia: 82…84 °C Gęstość: 1,092 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004122 Numer CAS: 7498-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-352-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |