1-Naphthylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06696.14
L06696.06
L06696.22
L06696.14EA
380
PLN
L06696.14
L06696.06
L06696.22
1-Naphthylacetonitrile ≥97%
1-Naphthylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 132-75-2
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₉N Temp. Wrzenia: 180…182 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 33…35 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004041 Numer CAS: 132-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-078-1 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |