Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15190.09
A15190.18
A15190.09EA
265
PLN
A15190.09
A15190.18
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 3762-25-2
Molecular Formula: C12H19O3P
Formula Weight: 242.26
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₉O₃P Temp. Wrzenia: 146…148 °C (0,6 mmHg) Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041385 Numer CAS: 3762-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-180-4 |