Drukuj
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 432 PLN
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 85…86 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,66 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005821
Numer CAS: 2635-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-123-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %