3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
A19576.03
A19576.06
A19576.03EA
266
PLN
A19576.03
A19576.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 85068-32-2
Molecular Formula: C10H5F6N
Formula Weight: 253.15
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₅F₆N MW: 253.15 g/mol Gęstość: 1.420 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009904 Numer CAS: 85068-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 285-294-0 Jednostka: 3276 ADR: 6.1 III |