Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
30413.04
30413.09
30413.04EA
1030
PLN
30413.04
30413.09
Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Triethyl-2-phosphonoppentanoate
Purity: 98%
CAS No.: 35051-49-1
Molecular Formula: C11H23O5P
Formula Weight: 266.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015163
Formuła:
C₁₁H₂₃O₅P Temp. Wrzenia: 98 °C (2 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015163 Numer CAS: 35051-49-1 |