Trimethyl phosphonoacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
A13301.14
A13301.22
A13301.36
A13301.14EA
353
PLN
A13301.14
A13301.22
A13301.36
Trimethyl phosphonoacetate ≥98%
Trimethyl phosphonoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 5927-18-4
Molecular Formula: C5H11O5P
Formula Weight: 182.11
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 119-120°/1mm
Beilstein Reference: 1865177
MDL No.: MFCD00008452
Formuła:
C₅H₁₁O₅P MW: 182.11 g/mol Temp. Wrzenia: 119…120 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.263 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008452 Numer CAS: 5927-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-663-0 |