Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10644.14
A10644.22
A10644.36
A10644.14EA
458
PLN
A10644.14
A10644.22
A10644.36
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-74-9
Molecular Formula: C7H15O5P
Formula Weight: 210.17
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₅O₅P Temp. Wrzenia: 126…128 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,145 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009081 Numer CAS: 1067-74-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-938-2 |