Drukuj
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
169980100 169980500
ACRO169980100EA 215 PLN
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Formuła: C₇H₁₅O₅P
MW: 210.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 127…131 °C (9 mmHg)
Gęstość: 1.14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009081
Numer CAS: 1067-74-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-938-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %