Drukuj
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
B23261.09 B23261.18
B23261.09EA 442 PLN
B23261.09 B23261.18
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Purity: 98% CAS No.: 3699-66-9 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: Odourless Boiling Point: 143-144°/12mm Beilstein Reference: 1786994 MDL No.: MFCD00009159
Formuła: C₉H₁₉O₅P
MW: 238.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…144 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.111
Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009159
Numer CAS: 3699-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-033-4