Drukuj
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 308 PLN
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formuła: C₉H₁₉O₅P
MW: 238.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…144 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009159
Numer CAS: 3699-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-033-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %