tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06
L17651.14
L17651.06EA
841
PLN
L17651.06
L17651.14
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 95%
CAS No.: 27784-76-5
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₂₁O₅P MW: 252.25 g/mol Temp. Wrzenia: 100…103 °C (1.5 mmHg) Gęstość: 1.074 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075414 Numer CAS: 27784-76-5 |